  • Kryteria
    • Na stanie (1)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Dosing Pumps
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/47/18945147.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  KNF
Opis:   Pompy membranowe do płynów pracują cicho i powodują niewielkie wibracje. Mogą służyć do pompowania mediów neutralnych i agresywnych. Zespoły głowicy p...
Producent:  KNF
Opis:   Proste i łatwe w obsłudze kompaktowe pompy dozujące.
Producent:  Welch by Gardner Denver
Opis:   Fluid aspiration system : Biovac 106
The Biovac 106 aspiration system features a 2 l borosilicate container, that is easily disconnected f...
Producent:  Welch by Gardner Denver
Opis:   Dosing Pump, WOB-L®, WOB-L 2515, with 1,2 l receptacle
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Pneumatic double-diaphragm pump are used to pump viscous, corrosive, abrasive and flammable liquids.
Producent:  BÜRKLE
Opis:   The magnetic centrifugal pumps are suitable for transferring acids, alkalis, alkaline and electroplating baths, photography chemicals as well radioact...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping