  • Kryteria
    • Na stanie (26)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Drum/transfer Pumps
39  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/56/18945156.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Bohlender
Opis:   Cordless pumps are made of PP, PTFE and Hastelloy®. They are applicable for pumping low viscous liquids.
Producent:  Bohlender
Opis:   Sampling pump is made up of PP and PTFE.
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  Welch by Gardner Denver
Opis:   Handy utility vacuum pump is ideal for basic lab operations.
Numer katalogowy: (NEWPPMPL117)
Producent:  NEW PIG
Opis:   Suitable for aggressive chemicals, solvents, de-greasers and more.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KART2004)
Producent:  KARTELL
Opis:   Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Drum pump, Pompka Otal z rurką transportującą, Materiał: PP, Prędkość przepływu: 14 l/min, Głębokość zanurzenia: 700 mm, Rurka Ø: 12 mm
Producent:  BÜRKLE
Opis:   The telescopic immersion tube adapts itself to the container height on insertion of the foot pump. This ensures good removal of residual liquid and me...
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Pompy do beczek, PP, ze sztywną rurką transportującą lub elastycznym wężem PVC z kurkiem wylotowym. Szybkie proste przelewanie cieczy z beczek, kanist...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 39
  1  2  3  4  5  Następny