Drukuj
Wyszukano: Refraktometry
67  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"67"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Producent: VWR Collection
Opis: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Producent: VWR Collection
Opis: Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
Wyprzedaż
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Numer katalogowy: (BELL19-20)
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Numer katalogowy: (635-0480)
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: The Abbe refractometer is designed for applications in educational establishments and laboratories, where wide refractive index ranges are required, o...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (635-0832)
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ATAGO
Opis: Modern, attractive refractometers for sugar applications.
Producent: ATAGO
Opis: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Producent: ATAGO
Opis: Refraktometry przenośne, Skala: Alkohol, Zakres: 0 - 45%, Precyzja: ±0,5% (0 - 30%)
Producent: ATAGO
Opis: These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Producent: ATAGO
Opis: Battery operated instruments for food applications.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 67
no targeter for Bottom