Drukuj
Wyszukano: Refraktometry przenośne
48  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Producent: VWR Collection
Opis: Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
Wyprzedaż
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
Numer katalogowy: (635-0832)
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ATAGO
Opis: Modern, attractive refractometers for sugar applications.
Producent: ATAGO
Opis: Refraktometry przenośne, Skala: Alkohol, Zakres: 0 - 45%, Precyzja: ±0,5% (0 - 30%)
Producent: ATAGO
Opis: The MASTER series of handheld refractometers provides a range of easy to use instruments for a wide variety of applications.
Producent: ATAGO
Opis: These refractometers are made of plastic and suitable for measuring grape must concentrations.
Producent: ATAGO
Opis: These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
Producent: ATAGO
Opis: Compact and portable instruments for indoor or outdoor use.
Producent: ATAGO
Opis: The PAL series with special scales are pocket instruments delivering rapid results for automotive, aviation, heat transfer and industrial applications...
Producent: ATAGO
Opis: The PAL series with special scales are pocket sized.
Producent: ATAGO
Opis: Battery operated instruments for food applications.
Producent: ATAGO
Opis: The PAL series with special scales are pocket instruments delivering rapid results.
Producent: ATAGO
Opis: The PAL series for pharmaceutical ingredients (reagents) are pocket instruments delivering rapid results.
Numer katalogowy: (635-0676)
Producent: ATAGO
Opis: This PAL-S meter with special scale is a pocket instrument delivering rapid results.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom