  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Chłodziarki/Lodówki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/28/18989728.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"74"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  LIEBHERR
Opis:   Combined laboratory refrigerator and freezer, with independent dual 'Comfort' refrigeration control and compression systems for both compartments so t...
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  LIEBHERR
Opis:   These MediLine laboratory refrigerators with Comfort controller provide maximum storage space on a 60 cm wide footprint. The under bench models are 82...
Producent:  LIEBHERR
Opis:   ATEX certified MediLine spark-free fridges with explosion protected interiors and cooling. Designed for the storage of flammable materials.
Producent:  LIEBHERR
Opis:   These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
Producent:  LIEBHERR
Opis:   These are the heavy duty MediLine models with forced air cooling. Controller features door and temperature alarms which can be customised to suit the ...
Producent:  LIEBHERR
Opis:   These spark-free MediLine laboratory refrigerators feature forced-air cooling with an electronic controller system ensuring high temperature consisten...
Producent:  LIEBHERR
Opis:   Te lodówki farmaceutyczne zostały specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania produktów leków, produktów farmaceutycznych i aptecznych zg...
Producent:  LIEBHERR
Opis:   Uniwersalne lodówki/zamrażarki, wentylowana komora chłodnicza, no frost
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 74
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następny