Drukuj
Wyszukano: Aparaty obrotowe do kultur
6  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Aparat do hodowli rolkowej Wheaton® R2P™ 2.0 został zaprojektowany, aby umożliwić rozwój i wzrost hodowanych komórek od badań do wielkości produkcji b...
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Ten standardowy aparat do hodowli komórek na rolkach zapewnia elastyczność w zwiększaniu skali i produkcji jednowarstwowych hodowli komórkowych w stan...
Numer katalogowy: (734-1164)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: The mini bottle bench top roller culture system is designed for small scale mixing and agitation using bottles that are too small to be accommodated b...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (734-1167)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: This conventional type roller culture equipment is designed to roll vessels 108 to 121 mm in Ø and up to 290 mm long.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BELLCO GLASS INC.
Opis: Roller culture apparatus, Modular, 15 bottles (2 decks)
Producent: BELLCO GLASS INC.
Opis: Roller culture apparatus, Modular with all-position drive, Sci/ERA™, 45 bottles (8 decks)
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom