Drukuj
Wyszukano: Próbniki powietrza
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Gdy zanieczyszczenie środowiska jest bardzo małe, a liczba próbek, które mają być wykonywane jest wysoka, czas pracy może być ważnym czynnikiem w wybo...
Producent: VWR Collection
Opis: SAS Super Pinocchio II to mikrobiologiczny próbnik uderzeniowy do testowania jakości sprężonego powietrza i gazów używanych w pomieszczeniach czystych...
Producent: VWR Collection
Opis: SAS Super Pinocchio CR to kompaktowy próbnik uderzeniowy drobnoustrojów przeznaczony do testowania jakości sprężonego powietrza i gazów stosowanych w ...
Producent: VWR Collection
Opis: The SAS instrument control unit is placed outside and connected to the aspirating head using a simple electrical connection. All possible typical cont...
Producent: VWR Collection
Opis: SAS Super ISO 100 i SAS Super ISO 180 różnią się między sobą pod względem przepływu powietrza; wybór ten zależy od zastosowania i umożliwia ciągłe lub...
Producent: VWR Collection
Opis: SAS Super IAQ zapewnia taką samą wydajność, jak w badaniach przeprowadzonych przez CAMR-UK (Center of Applied Microbiology & Research).
Producent: VWR Collection
Opis: Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company.
Producent: Bertin Instruments
Opis: Portable dry air sampler for bio contamination control.
Numer katalogowy: (710-1973)
Producent: Bertin Instruments
Opis: Coriolis® μ to przenośny biologiczny próbnik powietrza do użycia wewnątrz i na zewnątrz budynków przy monitorowaniu zanieczyszczeń biologicznych. Urzą...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Merck
Opis: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Producent: Merck
Opis: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Numer katalogowy: (24865.)
Producent: Merck
Opis: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
j.m.: 1 * 1 Szt.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom