Drukuj
Wyszukano: Próbniki do cieczy
59  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: WFI Samplers are an easy and convenient solution for obtaining perfect fluid samples from a WFI water drop.
Numer katalogowy: (231-0500)
Producent: VWR Collection
Opis: Biała kadzi PTFE.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (9815-05)
Producent: Avantor
Opis: Cycle-Tap sampler is a device for sampling small quantities of solvent.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: TeleScoop is a versatile sampling system with exchangeable tools for a wide range of applications. The tools (angular beaker, pendulum beaker, bottle ...
Producent: BÜRKLE
Opis: Wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4404). Przeznaczony do bezpośredniego przelewania.
Producent: BÜRKLE
Opis: Wykonany z ultra czystego i obojętnego chemicznie PTFE/FEP lub PP do pobierania próbek bez zanieczyszczeń. Pasuje do wszystkich kadzi i beczek z otwor...
Numer katalogowy: (300-0665)
Producent: BÜRKLE
Opis: Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BURK5365-6000)
Producent: BÜRKLE
Opis: Za pomocą tego cylindra zanurzeniowego można pobrać precyzyjne próbki cieczy. Po osiągnięciu celu otwórz pokrywę i wylej próbkę.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (300-1041)
Producent: BÜRKLE
Opis: The collection lance consists of an inner tube and an outer tube. The suction position can be varied steplessly with the outer tube within a height of...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: The sample liquid only comes into contact with the suction hose and the original sample bottle. Cross-contamination is greatly reduced. Immediately af...
Producent: BÜRKLE
Opis: ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
Producent: BÜRKLE
Opis: ProfiSampler, the vacuum-operated sample collector for robust industrial use.
Producent: BÜRKLE
Opis: Completely made from non spark-producing materials, nickel plated.
Producent: NASCO FORT ATKINSON
Opis: The Sludge Judge line of collection tools are dependable and long-lasting.
Producent: BÜRKLE
Opis: Chemistry scoop, PP, Pojemność: 500 ml, Wysokość: 1000 mm
Producent: BÜRKLE
Opis: Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom