Drukuj
Szpule z korbą ręczną
Dostawca: Bürkle
300-1023EA 519 PLN
300-1023 300-0056 300-0015
Szpule z korbą ręczną
Szpule
  • High winding capacity of up 150 m for cable 2 mm Ø
  • Reel width: Inner 44 mm, outer 55 mm, reel Ø: Inner 100 mm, outer 180 mm
Informacje do zamówienia: Please order the required lowering cable separately.