Drukuj
Wyszukano: Czerpaki
30  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: These sample dippers feature a basic container with a screw-in PTFE encapsulated steel shaft.
Numer katalogowy: (300-0163)
Producent: VWR Collection
Opis: Needle sampler suitable for collecting powdered milk, flour, sand and cement in dairy, food, feed and chemical industries.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Multi-sectored sampler, Próbnik sektorowy, oddzielne komory, waga 618 g, VWR® Multipro, Aluminiowy, 860 mm, Ø: 20 mm, Pojemność: 25 ml
Numer katalogowy: (300-0171)
Producent: VWR Collection
Opis: Piston sampler, made from chromium plated brass, sterilisable. The end of the tube is sharp for puncturing boxes, bales or bags containing soft pasty ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Wszystkie czerpaki są wykonane z niebieskiego PP i składają się z butelki z uchwytem zatrzaskowym.
Numer katalogowy: (300-0165)
Producent: VWR Collection
Opis: Cylindrical probe for aseptic sampling of ice cream and similar products. The probe is completed with a special PYREX® test tube for transport of the ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (300-0164)
Producent: VWR Collection
Opis: Cylindrical probe for the proper sampling of frozen products packed in bulk - to be used with electrical drill - suitable for collecting frozen goods....
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: COPAN
Opis: Square sampling templates to define sampling area. For flat surfaces, templates help define the sample size and allows the investigator to determine t...
Producent: BÜRKLE
Opis: Dipping vessel for taking all-layer samples from tanks, tank wagons, water courses and water purification plants. Made of non spark-producing brass or...
Numer katalogowy: (300-1035)
Producent: BÜRKLE
Opis: Dipping bottle for testing mineral oil products (Category A, Explosion Categories IIA, IIB and IIC), crude oil, liquid mineral oil products, fuels, sp...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bohlender
Opis: Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
Producent: BÜRKLE
Opis: Przeznaczone do pobierania próbek kontrolnych w przemyśle.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Holds a wafer or a square plate.
Numer katalogowy: (BOHLH997-03)
Producent: Bohlender
Opis: Non porous basket dipper designed for washing, rinsing or dipping solids.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (300-1036)
Producent: BÜRKLE
Opis: Dipping bottle with glass container for sampling in sewage plants, for mud and water samples. For testing crude oil, liquid mineral oil products, fuel...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACH2929302)
Producent: Hach
Opis: Sampler dipper with PP cups for sampling from tanks, vats, streams, ponds, lakes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom