Drukuj
Próbniki
Dostawca: VWR Collection
VWR®
331-0008EA 710 PLN
331-0008 331-0007 331-0005 331-0009 331-0006
Próbniki
Próbniki Czerpaki
These sample dippers feature a basic container with a screw-in PTFE encapsulated steel shaft.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporny na temperaturę
Nadaje się do stosowania w wysokich i niskich temperaturach (–200 do +280 °C).