  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Próbniki do ciał stałych
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/13/18989813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"54"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Made from high impact PS. Disposable tool for sampling and sensorial tests made of highly resistant plastic, irradiated and individually packed in bag...
Numer katalogowy: (300-0162)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wiele narzędzi do pobierania próbek produktów spożywczych i pasz dla zwierząt oraz pobierania próbek wody, w mocnej torbie z tworzywa.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Próbniki komorowe służą do pobierania próbek różnego rodzaju materiałów sypkich. Umożliwiają pobieranie próbek pzekrojowych z dokłądnie określonych gł...
Numer katalogowy: (300-0022)
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Wykonany ze stali nierdzewnej. Stworzony specjalnie do pobierania próbek mleka w proszku. Ostrze próbnika ma półrurki. Głębokość zanurzenia próbnika 3...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (300-1025)
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Wykonany ze stali nierdzewnej, V4A. Próbnik silosowy służy do pobierania próbek materiałów sypkich z głębokosci do 3,5 m. Próbnik po zanużeniu na żąda...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Tuba sluży dopobierania próbek substancjisypkich o średnicy do 10 mm takich jak orzechy laskowe, kukurydza liście herbaty, kawa, ziarna itp z worków.
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Objętości można łątwopobrać z różnych głębokości pojemników. Końcówki prónika są wymienne.
Producent:  Sampling Systems
Opis:   These PowderThief samplers are suitable for sampling free flowing powders and granules.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 54
  1  2  3  4  5  6  7  Następny