Drukuj
Wyszukano: Wytrząsarki do mikropłytek
20  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (444-7016)
Producent: VWR Collection
Opis: Idealne do zastosowań w biologii molekularnej, mechanicznej i chemicznej lizy komórek, mieszaniu próbek tkanek, mieszanie cytogenetycznych zawiesin i ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Zmniejszanie ilości odpadów
Numer katalogowy: (444-0270)
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrząsarka na mikropłytki ze sterownikiem mikroprocesorowym, na 2 lub 4 mikropłytki/płytki wielodołkowe lub 2 stojaki na mikroprobówki. Szeroki zakre...
j.m.: 1 * 1 SZT
Zmniejszanie ilości odpadów
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Do intensywnego mieszania płytek do mikromiareczkowania. Orbita drgań 1,5 mm gwarantuje brak wycieków, nawet z pełnych naczyń, 3 mm orbita daje najlep...
Numer katalogowy: (444-0024)
Producent: IKA
Opis: Microplate shaker with electronic control keeps the set speed constant via rated/actual speed comparison. Supplied with attachment but without microti...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (444-0041)
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Compact microplate shaker which provides reliable and regulated shaking for 96- and 384-well microplates with easy set up and digital timer. Variable ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SCIISI-4102)
Producent: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (444-9441)
Producent: Edmund Bühler GmbH
Opis: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Edmund Bühler GmbH
Opis: High capacity microplate shaker with high speed orbital motion. TiMix 5 is an analogue version, and TiMix 5 control has digital display and programmab...
Numer katalogowy: (EPPE5353000.510)
Producent: EPPENDORF
Opis: Innovative, flexible and compact, this mixer is specifically designed for mixing small volumes in numerous plate and tube formats. Rapid and precisely...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cole Parmer
Opis: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Numer katalogowy: (BOEI130000-2)
Producent: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: The Jitterbug microplate shaker is ideal for immunoassays like ELISA, PCR and other research procedures requiring heating and shaking of microplates.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (STUA79520-22)
Producent: Cole Parmer
Opis: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: H + P LABORTECHNIK
Opis: Ultra flat microplate shakers with VARIOMAG drive which are ideally suited for easy integration into robotic systems. Monoshake is a directly controll...
Producent: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Producent: Cole Parmer
Opis: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Producent: Cole Parmer
Opis: Provides a fast-mixing action in a tight orbit.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom