Drukuj
Wytrząsarka na mikropłytki
Dostawca: VWR Collection
VWRU12620-928EA 8450 PLN
VWRU12620-928 VWRU12620-926 444-0271 444-0270 444-7094
Wytrząsarka na mikropłytki
Wytrząsarki Wytrząsarki do mikropłytek
Wytrząsarka na mikropłytki ze sterownikiem mikroprocesorowym, na 2 lub 4 mikropłytki/płytki wielodołkowe lub 2 stojaki na mikroprobówki. Szeroki zakres nastawy prędkości wytrząsania sprawia, że sprzęt nadaje się do wielu różnych aplikacji; możliwość nastawienia niskich prędkości pozwala wytrząsać w bardzo małych objętościach, wyższe prędkości nie powodując utraty próbki zapewniają efektywne wytrząsanie i napowietrzenie próbki na małej powierzchni, np. w płytce wielodołkowej. Funkcje te sprawiają, że świetnie nadaje się do pracy w laboratoriach: immunologicznych, biotechnologicznych, mikrobiologicznych i farmakologicznych.
  • Dwa niezależne wyświetlacze LED, pokazują czas i prędkość wytrząsania.
  • Wbudowany zegar: 1s - 160h wyświetla czas, automatyczne wyłączenie oraz alarm dźwiękowy po ukończeniu pracy.
  • Może być używana w temperaturze od -10st.C do +60st.C (max. 80% RH), w inkubatorze CO2 lub chłodnym pomieszczeniu.
Informacje do zamówienia: Wytrząsarka może pomieścić do dwóch opcjonalnych statywów na mikroprobówki. Każdy stojak zawiera mikroprobówki 70×1,5/2,0 ml.