Drukuj
Wyszukano: Wytrząsarki o ruchu posuwisto-zwrotnym
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (444-2909)
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrząsarka cyfrowa, ze sterowaniem mikroprocesorowym idealna do mieszania w szerokim zakresie zastosowań np. badania rozpuszczalności i procedury eks...
j.m.: 1 * 1 SZT
Zmniejszanie ilości odpadów
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Wytrząsarki Promax posiadają ruch jednowymiarowy posuwisto-zwrotny dla intensywnego mieszania kolb i rozdzielaczy w aplikacjach chemicznych. Zmiana cz...
Producent: IKA
Opis: Compact flat shakers with electronic adjustment of speed and timer. Control model has an RS232/analogue interface and integrated end point positioning...
Numer katalogowy: (442-1184)
Producent: IKA
Opis: Low profile laboratory shaker with digital display and a large platform. Continuous operation is guaranteed even under extreme loads. Suitable for ves...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Edmund Bühler GmbH
Opis: Bench top reciprocating shakers which are suitable for continuous operation and accommodate loads of up to 30 kg. Universal tray accepts max. 11×1000 ...
Numer katalogowy: (444-9120)
Producent: Edmund Bühler GmbH
Opis: Laboratory shaker which has functionality to change motion from orbital to reciprocating without using any tools. Sturdy, maintenance free shaker, sui...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Edmund Bühler GmbH
Opis: Reciprocating shakers, which are suitable for continuous or timer operation. The optional universal tray accepts a maximum of 5×1000 ml or 9×500&...
Numer katalogowy: (444-9422)
Producent: Edmund Bühler GmbH
Opis: Large, heavy duty reciprocating shaker for use as a floor standing unit only. Shaker is designed for continuous operation and accommodates loads of up...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (STUA51901-02)
Producent: Cole Parmer
Opis: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (OHAU30391830)
Producent: OHAUS
Opis: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom