Drukuj
Wyszukano: Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
46  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (444-0756)
Producent: VWR Collection
Opis: Niskoprofilowa wytrząsarka kołyskowa może być używana pod większością dygestoriów i w inkubatorach. Aluminiowa podstawa zapewnia trwałość i stabilność...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (444-0500)
Producent: VWR Collection
Opis: Unikalna konstrukcja rotatora sprawia, że urządzenie to nadaje się do mieszania próbek laboratoryjnych w biochemii, biologii molekularnej i histochemi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrząsarki kołyskowe posiadają zmienną prędkość i regulowany kąt nachylenia, aby zapewnić optymalną kontrolę warunków mieszania, delikatny ruch falow...
Numer katalogowy: (444-0759)
Producent: VWR Collection
Opis: Niskoprofilowy rotator 3-D-precyzyjna kontrola prędkości; płynna praca zapobiegająca pienieniu; trzy rodzaje ruchów. Aluminiowa podstawa zapewnia trwa...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (700-0245)
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrząsarki Mini blot łączą w sobie działanie wytrząsarki i rockera co wytwarza ruch w trzech płaszczyznach który pozwala na dokładne mieszanie, a zar...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Numer katalogowy: (444-1343)
Producent: VWR Collection
Opis: The VWR® rotating mixer provides gentle to vigorous mixing of samples in up to 50 ml tubes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (444-0148)
Producent: VWR Collection
Opis: Urządzenie przez połączenie wytrząsarki orbitalnej z ruchem kołyszącym wytwarza ruch trójwymiarowy, który zapewnia dokładne mieszanie bez pienienia Id...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IKA
Opis: Roller shakers with 6 or 10 rolls, provide smooth rocking and rolling action, basic models have fixed speed, and the digital units feature infinitely ...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (444-0341)
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The compact and highly functional PMR-30 variable speed, fixed angle platform rocker is ideally suited for personal use, it provides a smooth side to ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IKA
Opis: Wytrząsarki do płynnych zadań mieszania, modele 2D mają ruch kołysania, a jednostki 3D mają trójwymiarowy ruch przewracania, modele podstawowe mają st...
Numer katalogowy: (444-0350)
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The compact PS-3D variable speed, fixed angle 3D rotator is ideally suited for personal use. Applications include mixing in tubes, culture flasks, gel...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (444-0927)
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The sturdy PMR-100 variable speed and adjustable angle rocker is ideally suited for mixing solutions or nutrient media in vessels or bags. The unit pr...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (444-1330)
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Wytrząsarka platformowa o ruchu kołyszącym przeznaczona do jednorodnego mieszania. Idealna dla butelek, pojemników na media i dużych naczyń. Urządzeni...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The PTR-35 and PTR-60 variable speed, variable angle, 360° multifunction rotators provide flexible mixing options in a compact unit. Applications incl...
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Wytrząsarka platformowa o ruchu obrotowym w 3 wymiarach przeznaczona do jednorodnego mieszania idealna do podziału komórek lub substancji rozpuszczony...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom