Drukuj
Wytrząsarka kołyskowa
Dostawca: VWR, part of Avantor
444-0145EA 6780 PLN
444-0145 444-0147 444-0146 VWRU10860-658 444-0144 444-0143 444-0142
Wytrząsarka kołyskowa
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Wytrząsarki kołyskowe posiadają zmienną prędkość i regulowany kąt nachylenia, aby zapewnić optymalną kontrolę warunków mieszania, delikatny ruch falowy jest idealny do blottingu.
Wytrząsarki utrzymują stałą prędkość niezależnie od obciążenia i fluktuacji. Wytrzymałe wytrząsarki w wersji z platformą jedno- lub dwupoziomową ze stali nierdzewnej.
  • Praca ciągła lub z timerem od 1 do 120 min, z automatycznym wyłączeniem
  • Model z podwójną platformą pozwala zwiększyć ilość próbek, kiedy przestrzeń jest ograniczona
  • Może być używana w temperaturze 4 do 65 ° C (wilgotność względna 80%), w inkubatorach lub chłodniach
Certyfikaty: Klasa ochrony według DIN EN 60529: IP 54
Informacje dodatkowe: Dostarczana z gumową matą antypoślizgową.