Drukuj
VWR®, Mini wytrząsarki 3D
Dostawca: VWR
444-0149EA 2170 PLN
444-0149 444-0148 444-0150 VWRU82007-202
VWR®, Mini wytrząsarki 3D
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Urządzenie przez połączenie wytrząsarki orbitalnej z ruchem kołyszącym wytwarza ruch trójwymiarowy, który zapewnia dokładne mieszanie bez pienienia Idealny do mieszania próbek w probówkach do krwi i probówkach wirówkowych Prędkość i kąt nachylenia są stałe, co zapewnia optymalne warunki mieszania i ponownego zawieszenia próbki w probówkach do krwi i probówkach wirówkowych.
  • Delikatny ruch utrzymuje delikatne tkanki nietknięte.
  • Może być używana w temperaturze od 4 do 65°C(max 85% wilgotności względnej), możliwość pracy w inkubatorach i chłodniach
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: IP 54
Dodatkowe informacje: Dostarczane z antypoślizgową gumową matą