Unikalna konstrukcja rotatora sprawia, że urządzenie znajduje zastosowanie w biochemii, biologii molekularnej i histochemii. Zestawy rotacyjne pozwalają na mieszanie probówek w poziomie, pionie lub w dowolnej pozycji, dzięki temu delikatne mieszanie w pozycji poziomej jest łatwo dostępne do wszelkich zastosowań na przykład hybrydyzacji. Alternatywne mieszanie w pozycji pionowej wytwarza ruch bębnowy odpowiedni do mieszania próbek krwi. Obie połowy rotissiera mogą być dopasowywane osobno w celu zwiększenia wszechstronności i ułatwienia zoptymalizowania mieszania
- Regulowany kąt mieszania zmienia się za pomocą prostego przechylenia płyty- nie wymaga żadnych narzędzi
- Może być używany w temperaturze od 4 do 65 °C w chłodni lub inkubatorze
- Dostępne zestawy rotacyjne dla szerokiego zakresu wielkości probówek
- Kształt obudowy i płyt obrotowych ułatwia czyszczenie
- Lekka waga urządzenia ułatwia manewrowanie i transport
Dodatkowe informacje: Rotator do probówek jest dostarczany wraz z zestawem rotacyjnym dla ependorf 36x1,5/2,0 ml; inne zestawy muszą być zamawiane osobno