Drukuj
Inkubatory modułowe, do wytrząsarek, Incubator 1000
Dostawca: Heidolph
444-0198EA 4880 PLN
444-0198 444-1122 444-1491
Inkubatory modułowe, do wytrząsarek, Incubator 1000
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Modułowy system do wytrząsania, mieszania i ogrzewania w jednym. Każda 5kg wytrząsarka np Titramax 1000 Unimax 1010 Promax 1020 Duomax 1030 Polymax 1040 mogą być podłączone do incubator 1000 z wysoką lub niską pokrywą. Pokrywy niskie są szczególnie polecane do płytek filtracyjnych, płytek hodowlanych, małych butelek, butelek z mediami i kolb Erlenmeyera do 100ml. Pokrywy wysokie są idealne dla dużych kolb, butli mediów i kolb do 1000 ml. Pokrywy są wykonane z przeźroczystego PETG co umożliwia podglądanie procesu na bieżąco i wygodny dostęp do naczyń. Moduł grzewczy jest idealny w biologii molekularnej, hodowli bakterii i analizy DNA, posiadają regulację temperatury za pomocą czujnika PT100 i zabezpieczenie termiczne.
  • Moduł grzewczy sterowany oddzielnie dla jednolitej kontroli temperatury
  • Próbki mogą być inkubowane i mieszane jednocześnie lub niezależnie
  • Indywidualny cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i temperatury aktualnej
  • Przeznaczone do pracy ciągłej
W×D×H of module with flat hood: 546×394×163 mm
W×D×H of module with high hood: 546×394×267 mm
Certyfikaty: Stopień ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 30
Informacje do zamówienia: Wszystkie składniki muszą być zamawiane oddzielnie.