Wytrząsarka inkubacyjna na mikropłytki z kontrolerem mikroprocesorowym, mieści 4 mikropłytki lub 2 stojaki na mikroprobówki. Prędkość regulowana w szerokim zakresie umożliwia dopasowanie pracy do szeregu rożnych aplikacji. Możliwość nastawienia niskich prędkości pozwala wytrząsać małe objętości, a przy wyższych prędkościach nie powoduje utraty próbki. Zapewnia efektywne wytrząsanie i napowietrzanie próbki na małej powierzchni, np. w powierzchni płytki wielodołkowej. Przeznaczona min. do aplikacji biotechnoligcznych, mikrobiologicznych i farmakologicznych.
- Trzy niezależne wyświetlacze LED wskazują czas, temperaturę i prędkość wytrząsania
- Wbudowany zegar: 1s - 160h wyświetla czas, automatyczne wyłączenie oraz alarm dźwiękowy po ukończeniu pracy.
- Mikroprocesorowy kontroler temperatury PID utrzymuje temperaturę w zakresie od temperatury otoczenia+5 do +65 °C, regulowany co 1 °C
- Moduł kalibracyjny umożliwia zewnętrzną kalibrację termometru
- Pokrywa z poliwęglanu umożliwia stałą obserwację próbek bez konieczności otwierania pokrywy
Informacje do zamówienia: Wytrząsarka wyposażona w platformę do mikropłytek. Urządzenie może pomieścić do dwóch statywów do mikroprobówek. Każdy statyw do 70 x 1,5/2,0 ml mikroprobówek.