- Strona główna
- Wytrząsarki
- Inkubatory z wytrząsaniem
- VWR® Professional 3500, Inkubator z wytrząsaniem o ruchu orbitalnym
VWR® Professional 3500, Inkubator z wytrząsaniem o ruchu orbitalnym
Dostawca: VWR
VWR®
444-7084EA
27320
PLN
444-7086
VWRU12620-948
444-7085
444-7084
VWR® Professional 3500, Inkubator z wytrząsaniem o ruchu orbitalnym
Wytrząsarki
Inkubatory z wytrząsaniem
Zaprojektowany do różnych zastosowań związanych z wytrząsaniem, takich jak hodowle komórkowe, badania rozpuszczalności, zawiesiny bakteryjne i ogólne mieszanie. Platforma o dużej pojemności mieści do 15,9 kg. Zmienna prędkość, sterowanie mikroprocesorowe zapewnia stałe, równomierne mieszanie. Funkcja rampy powoli zwiększa prędkość do wartości zadanej, co zwiększa bezpieczeństwo. System wstrząsania Accu-drive zapewnia wyjątkową kontrolę prędkości, dokładność, bezpieczeństwo i trwałość. System stale monitoruje prędkość wytrząsania i utrzymuje zadaną wartość nawet przy zmieniających się obciążeniach. Wyświetlana prędkość jest z dokładnością do 1% ustawionej prędkości (gdy prędkość przekracza 100 min⁻¹).
- Trzy niezależne wyświetlacze LED wskazują czas, temperaturę i prędkość wytrząsania. Wbudowany zegar: 1s - 160h, wyświetla czas, automatyczne wyłączenie oraz alarm dźwiękowy po ukończeniu pracy. Mikroprocesorowy kontroler temperatury PID utrzymuje temperaturę w zakresie od temperatury otoczenia+5 do 65 °C, regulowany co 1 °C i pamięta ostatnie ustawienie, nawet po wyłączeniu urządzenia Zrestartuję się, jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu. System wentylacji wymuszonej Opti-Flow i potrójny napęd bezszczotkowy. Pokrywa z poliwęglanu umożliwia oglądanie próbek bez zmiany temperatury wewnętrznej. Po otwarciu pokrywy automatyczny wyłącznik zatrzyma platformę wytrząsarki dla bezpieczeństwa operatora
Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Powerful triple eccentric drive and brushless motor is designed for continuous duty and is able to handle heavy loads. Spill resistant design protects internal components from accidental spills and leaks. Removable tray design allows chamber to be cleaned easily. Opti-Flow forced ventilation system uses twin induction fans and air deflectors to deliver exceptional temperature uniformity and stability. Over-temperature sensor will shut down unit and activate audible and visual alarms if temperature limit is exceeded. Temperature calibration mode allows user to calibrate unit to an external temperature device and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Dodatkowe informacje: Wytrząsarka mieści kolby o pojemności 60×10, 25×25, 13×50, 10×125, 9(8)×250, 7(5)×500, 4(2)×1000 ml z zaciskami do kolb ze stali nierdzewnej (PVC) i 5 ×500 lub 2×1000 ml butelki z mediami.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z platformą nieperforowaną, antypoślizgową gumową matą i odłączanym kablem zasilającym o długości 2340 mm Gumowa mata pasuje do nieperforowanej platformy. Szalki Petriego i kolby do hodowli komórek - wymagane akcesoria należy zamawiać osobno
Note: Wytrząsarka mieści kolby w ilości: 60×10, 25×25, 13×50, 10×125, 9(8)×250, 7(5)×500, 4(2)×1000 ml z wykorzystaniem odpowiednich łap ze stali nierdzewnej (lub PVC) i butle na media w liczbie: 5×500 or 2×1000 ml
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Learn more
About VWR
Artykuły dodano do Koszyka