Wytrząsarka ogólnego użytku z mikroprocesorowym sterownikiem, idealna do wielu aplikacji Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania Prędkość można ustawiać z przyrostem co 10 min-1aż do 500 min-1, i z przyrostem co 25 min-1 do 1200 min-1 a funkcja rampowania powoli zwiększa prędkość do wartości zadanej w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
- Dwa niezależne wyświetlacze LED, pokazują czas i prędkość wytrząsania.
- Regulator czasowy, 1 s do 160 h, pokazuje czas który upłynął lub odliczanie, możliwość ustawienie automatycznego wyłączenia oraz generuje alarm dźwiękowy informujący o zakończeniu.
- Wybór wymiennych mocowań.
- Może być używany w temperaturze od −10 do +60 °C (przy 80% wilgotności względnej), w inkubatorze, inkubatorze z suchym CO2 lub chłodni
Dodatkowe informacje: Wytrząsarka mieści maksymalnie 2 statywy oraz kolby w liczbie 35×10, 20×25, 15×50, 12×125, 6×250 lub 4×500 ml lub 3 butelki na media o pojemności 500ml
Dodatkowe informacje: Dostarczane z perforowaną platformą, gumową matą, ale bez załączników, akcesoria muszą być zamawiane osobno