Drukuj
Wyszukano: Przesiewacze laboratoryjne
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: HAVER & BOECKER
Opis: Rodzaje elektromagnetycznie napędzanych wytrząsarek do sit testowych z ruchem 3-D. Posiadają automatyczną regulację amplitudy ze stałym pomiarem przys...
New Product
Producent: HAVER & BOECKER
Opis: Seria EML 200 obejmuje różne typy urządzeń. Wszystkie modele są przystosowane do sit o średnicy od 50 do 203 mm, maksymalnego obciążenia 3 kg i posiad...
New Product
Numer katalogowy: (510-1275)
Producent: HAVER & BOECKER
Opis: Wykorzystując zmiany częstotliwości ultradźwięków można przesiać nawet proszki ≤300 mikronów. Przesiewacz ultradźwiękowy należy wyposażyć w co najmnie...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (510-1379)
Producent: Retsch GmbH
Opis: The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include c...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (RETS30.026.0001)
Producent: Retsch GmbH
Opis: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Retsch GmbH
Opis: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Producent: Retsch GmbH
Opis: Retsch analytical sieve shakers are used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in p...
Numer katalogowy: (510-0048)
Producent: Retsch GmbH
Opis: With horizontal circular motion, for sieves 100/150/200/203/305 and 400 mm diameter.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ENDEOCT200/23050)
Producent: ENDECOTTS
Opis: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ENDECOTTS
Opis: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom