Drukuj
Wyszukano: Wytrząsarki typu vortex
40  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Ergonomic mini vortex mixers with features to suit different applications, these compact units provide optimum comfort and minimal stress.
Zmniejszanie ilości odpadów
Numer katalogowy: (444-1337)
Producent: VWR Collection
Opis: The mini vortex mixer is the ideal vortex mixer for every laboratory with its compact size, ease of use, and its economic price point. The 3000 min⁻¹ ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place whil...
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ra...
Zmniejszanie ilości odpadów
Numer katalogowy: (444-1372)
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrząsarka Vortex łączy w sobie nowoczesną elektronike z designem i wygodą użytkowania. Rozpocznij wytrząsanie na Vortexie poprzez zwykłe przyciśniec...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Standardowy vortex do mikropłytek VWR® to analogowa jednostka o zmiennej prędkości, charakteryzująca się dużą prędkością i małą orbitą, umożliwiającą ...
Numer katalogowy: (444-0004)
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrząsarki Vortex przystosowane do niewielkich pojemników o średnicy do 30 mm, na przykład probówek i ependorf Górna część obudowy wykonana jest z PP...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (444-0007)
Producent: VWR Collection
Opis: Mieszadło Vortex nadaje się do wielu różnych zastosowań dzięki trzem wymiennym nasadkom i różnym wkładkom. Mikroprobówki, płytki do mikromiareczkowani...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Same great features of the Original Vortex-Genie® 2 in addition to programmability. These rugged and reliable vortex mixers have a durable motor, soli...
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Vortex mixers with epoxy painted aluminium die-cast housing that provides good chemical resistance. Four feet give stability on the bench. Choice of t...
Producent: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Rugged and reliable vortex mixers with solid metal casing and rubber feet that prevent them 'walking'. Vortex-Genie® 1 features touch-on operation and...
Producent: IKA
Opis: Compact universal mixers suitable for shaking tasks with all small vessels and microtitre plates. These mixers feature two operating modes.
Producent: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Vortex mixers with digital speed control. These units provide accuracy, reproducibility and repeatability with complete control of speed and time. Hea...
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: ZX4 and TX4 are digital vortex mixers with adjustable stirring speed and two operating modes, sensor or continuous, for outstanding repeatability. The...
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: The MULTI-TX5 Digital is the ideal digital multi-tube vortex mixer for high sample throughput. The innovative and compact design ensures maximum opera...
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Low profile and ergonomic design mixers with increased stability. Epoxy painted zinc alloy provides excellent chemical and corrosion resistance. Three...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom