Drukuj
VWR®, Wytrząsarka Vortex
Dostawca: VWR
444-1378EA 1490 PLN
444-1378 444-1379 444-1372
VWR®, Wytrząsarka Vortex
Wytrząsarki Wytrząsarki typu vortex
Wytrząsarka Vortex łączy w sobie nowoczesną elektronike z designem i wygodą użytkowania. Rozpocznij wytrząsanie na Vortexie poprzez zwykłe przyciśniecie w dół uchwytu lub platformy Ciężka obudowa chroni przed rozpryskami, podczas gdy okrągłe pokrętła zapewniają bezpieczne pozycjonowanie na stole i zapobiegają "chodzeniu".
  • 5 mm amplituda orbitalnego wytrząsania
  • Opcjonalne uruchamianie wytrząsania na dotyk lub tryb pracy ciągłej
  • Analogowe ustawianie prędkości przy pomocy pokrętła
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: IP 22
Dodatkowe informacje: Dostarczane z płytą do probówek o średnicy 20 mm Opcjonalnie dostępna jest duża platforma dla kolb o pojemności do 50 ml (patrz akcesoria)
Uwaga: * Z opcjonalnymi akcesoriami 444,-188 and 444,-1383