Mieszadło Vortex nadaje się do wielu różnych zastosowań dzięki trzem wymiennym nasadkom i różnym wkładkom. Mikroprobówki, płytki do mikromiareczkowania, a nawet 250 ml kolby Erlenmeyera można przymocować za pomocą specjalnie zaprojektowanego paska. Nasadki bezpiecznie zatrzaskują się na urządzeniu w dowolnej pozycji. Urządzenie jest solidne dzięki powlekanemu cynkowemu odlewowi ciśnieniowemu.
- Mała i kompaktowa konstrukcja
- Szeroki zakres prędkości, bezstopniowa regulacja
- Tryb dotykowy lub ciągły
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg normy DIN EN 60529: IP 21
Dodatkowe informacje: Dostarczany ze standardowym nasadką do probówek lub małych zlewek.
Uwaga: * W zależności od adaptera i obciążenia
** Do użycia w połączeniu z 412-0101