Drukuj
Wytrząsarki Multi-tube
Dostawca: VWR Collection
VWR®
444-7063EA 16870 PLN
444-7063 VWRU58816-115 444-7061 VWRU14005-826 VWRU58816-116 VWRU10027-190 444-0987 VWRU14005-832
Wytrząsarki Multi-tube
Wytrząsarki Wytrząsarki typu vortex
Przeznaczone do wytrząsania wielu probówek, vialek i cylindrów. Górna pokrywa zapewnia stabilność wytrząsanych naczyń laboratoryjnych. Możliwość dostosowania wysokości pokrywy do umieszczonych w statywie naczyń. Intuicyjny demontaż górnej płyty umożliwia szybką i prostą instalację statywu na dolnej platformie. Utrzymanie stabilności urządzenia w trakcie pracy zapewniają nóżki w postaci przyssawek. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, pokrytej farbą antykorozyjną. Technologia budowy silnika oparta na wykorzystaniu magnesów trwałych i łożysk kulkowych gwarantuje jego niezawodność. Silnik jest przystosowany do pracy ciągłej.
  • Idealne do wytrząsania wielu probówek w jednym czasie
  • Możliwość pracy z większymi pojemnościami w porównaniu ze standardowymi vortexami
  • Dostępne w wersji analogowej i cyfrowej
Vortex (444-7063) z analogowym sterownikiem ma możliwość regulacji prędkości z automatycznym timerem, znajduje zastosowanie przy różnych aplikacjach.
Vortex Digital (444-7061) cechuje elektroniczny wyświetlacz z możliwością zaprogramowania zarówno prędkości jak i czasu wytrząsania. Wykorzystywany przy szerokiej gamie aplikacji, zwłaszcza tam, gdzie ważne jest utrzymanie powtarzalności i dokładności. Dane te są łatwo odczytywalne na wyświetlaczu LED. Istnieje możliwość zaprogramowania interwałów pracy urządzenia lub zastosowania trybu pracy ciągłej. Program pulsacyjny może być ustawiany od 1 do 59 s.
Istnieje możliwość zaprogramowania interwałów pracy urządzenia lub zastosowania trybu pracy ciągłej. Program pulsacyjny może być ustawiany od 1 do 59 s.
Informacje dodatkowe: Dostarczane z jednym niebieskim statywem na 50 probówek o średnicy 12 mm (444-7066). Pozostałe akcesoria, takie jak: kolorowe statywy na probówki, platformy, pokrywy górne zamawiane osobno. Każde urządzenie jest standardowo wyposażone w trzy wtyczki: EU, UK, CH.