Drukuj
Wyszukano: Spektrofotometry i fotometry
53  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (634-1230)
Producent: VWR Collection
Opis: Spektrofotometr P6 UV/Visible z pojedynczą wiązką jest łatwym w użyciu przyrządem o zaawansowanych parametrach.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (634-6040)
Producent: VWR Collection
Opis: V-3000 to urządzenie przeznaczone do rutynowych pomiarów i zastosowań edukacyjnych.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Spektrofotometr światła widzialnego PV4 jest łatwy w obsłudze i niezawodny w działaniu.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (634-1231)
Producent: VWR Collection
Opis: UV/Visible spectrophotometer, VWR®, P9, Lampa wolframowo-deuterowa, Zakres absorbancji: –0,3 - +3,0 A, Zakres fotometryczny: 0 - 200% T, Dokładność długości fali: ±0,3 nm, 580×420×235 mm, 18 kg
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (634-6042)
Producent: VWR Collection
Opis: UV/Visible spectrophotometer for advanced measurements in quality control, biochemical and pharmaceutical applications.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (634-6001)
Producent: VWR Collection
Opis: The UV-1600PC is designed for routine daily quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (76777-152)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® Nano Spectrophotometer is designed to simplify and accelerate your molecular biology research and routine applications.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (634-6000)
Producent: VWR Collection
Opis: Model V-1200 jest przeznaczony do rutynowych, codziennych zastosowań w kontroli jakości, kontroli procesu i do laboratoriów dydaktycznych.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (634-1227)
Producent: VWR Collection
Opis: The M4 single split-beam spectrophotometer, with flashing xenon lamp, is an easy to use, highly reliable and accurate product.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (634-6041)
Producent: VWR Collection
Opis: UV/Visible spectrophotometer with double-beam optical system, designed for applications including general research, pharmaceutical, biochemical and cl...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (634-1229)
Producent: VWR Collection
Opis: The P4 UV/Visible spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Producent: Hach
Opis: UV/Vis spectrophotometers with radio frequency (RFID) technology to ensure high speed wavelength scanning across the UV and visible spectrum.
Producent: Cole Parmer
Opis: Advanced split beam optics ensure excellent accuracy and reproducibility.
Producent: Hach
Opis: Spektrofotometr widzialny zapewniający niezawodność i identyfikowalność wyników pomiarów podczas rutynowej analizy.
Numer katalogowy: (705-0921)
Producent: WTW
Opis: The pHotoLab® 7100 combines routine analysis with spectral analysis and pioneering procedure OptRF.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: WTW
Opis: Portable photometers suitable for a wide range of photometry, turbidity and pH applications in the areas of environmental monitoring, water treatment,...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom