Drukuj
Wyszukano: Autoklawy
40  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Łatwy w użyciu, automatyczny, niezawodny i wygodny autoklaw do wszystkich standardowych procedur laboratoryjnych, ze specjalnymi funkcjami, takimi jak...
Producent: VWR Collection
Opis: Autoklawy VAPOUR-Line są idealne do sterylizacji mediów, sprzętu i odpadów. Przeznaczone do laboratoriów o poziomie bezpieczeństwa, wyposażone są w fi...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Autoklawy VAPOUR-Line są przeznaczone do zastosowań takich jak płyny w otwartych lub lekko zamkniętych naczyniach, narzędzia i ciała stałe, sterylizac...
Producent: VWR Collection
Opis: Autoklaw do użytku okazjonalnego. Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, łatwa w utrzymaniu i dezynfekcji, wewnętrzna komora aluminiowa oraz pokrywa i...
Wyprzedaż
Producent: MEMMERT
Opis: These sterilisers comply with all relevant standards and regulations for medical products, and guarantee reliable program sequences, irrespective of t...
Producent: MEMMERT
Opis: This steriliser complies with all relevant standards and regulations for medical products and guarantees reliable programme sequences, irrespective of...
Producent: MEMMERT
Opis: This steriliser complies with all relevant standards and regulations for medical products and guarantees reliable programme sequences, irrespective of...
Producent: TUTTNAUER
Opis: Tuttnauer's ML laboratory line of semi-automatic, electro-mechanically controlled, vertical steam sterilizers provide safe, economical and effective s...
Producent: TUTTNAUER
Opis: Autoklawy laboratoryjne Tuttnauer są idealne do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych stosowanych w instytutach badawczych, uczelniach, w prze...
Producent: TUTTNAUER
Opis: Tuttnauer's laboratory autoclaves are ideal for a wide range of applications in various fields, such as research institutes, universities, pharmaceuti...
Producent: TUTTNAUER
Opis: Affordable performance and trusted reliability for your laboratory sterilisation needs. These compact units sterilise liquids, solids, sealed and unse...
Producent: TUTTNAUER
Opis: The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilisation solution. This light, compact, portable and ...
Numer katalogowy: (481-2004)
Producent: TUTTNAUER
Opis: Horizontal and vertical autoclave with automatic control. The chamber is constructed of long lasting 316L/Ti grade stainless steel with superior corro...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (TUTT3850EAP-D)
Producent: TUTTNAUER
Opis: The EA autoclave significantly increase your productivity with extra fast and efficient drying cycles. These two models have the added benefit of a hi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Priorclave
Opis: These versatile autoclaves are fully equipped for use in laboratories throughout the food, drink, dairy, health and pharmaceutical industries and offe...
Numer katalogowy: (710-1475)
Producent: BIOTOOL AG
Opis: Infrared sterilisation system which is suitable for sterilising loops, needles and micro instruments. Ideal for use in laboratories where using gases...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom