Drukuj
Wyszukano: Mieszadła magnetyczne z grzaniem
35  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Kompaktowe mieszadła z płytą z szkła ceramicznego, zapewniają doskonałą odporność chemiczną Jednostki wyposażonę są w cyfrowy wyświetlacz, który wyświ...
Producent: VWR Collection
Opis: Designed for applications requiring exceptional accuracy, stability, and repeatability these magnetic hotplate stirrers are equipped with superior hea...
Producent: VWR Collection
Opis: Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną VWR® Advanced są przeznaczone do dostarczania dokładnych i powtarzalnych wyników we wszystkich obszarach zastoso...
Numer katalogowy: (442-0185)
Producent: VWR Collection
Opis: Stirrer, Magnetic Hotplate Stirrer, VWR®, Wtyczka-EU, VMS-A, Materiał płyty: Stal nierdzewna, Maks. objętość mieszanej cieczy H₂O: 10 L, Zakres prędkości: 100 - 2000 min⁻¹
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic hotplate stirrers, designed to provide optimal heating performance, reliability, and exceptionally long product lifetime. Different models to...
New Product
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic hotplate stirrers with resistant die-cast housing that protects the internal parts. The control panel is protected from spills thanks to the ...
Wyprzedaż
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: AREC series hotplate stirrers are designed to provide safety, reliability and the highest heating and stirring performance. The resistant ceramic squa...
Numer katalogowy: (442-1098)
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic stirrers with coated aluminium alloy top plate that provides even heat distribution and good chemical resistance, widely used in research and...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic hotplate stirrers which connect effortlessly to the VELP Ermes cloud platform via secure Wi-Fi allowing monitoring of and control of the hotp...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (IKAA20002704)
Producent: IKA
Opis: The RCT 5 digital magnetic hotplate stirrer offers significantly higher performance with heat output of approximately 800 W. This hotplate stirrer is ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (IKAA25004601)
Producent: IKA
Opis: The IKA Plate (RCT digital) magnetic hotplate stirrer has an aluminium alloy plate, suitable for optimum heat transfer. It features a glass housing su...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (442-1314)
Producent: IKA
Opis: The RCT basic magnetic stirrer provides reliability, an exceptionally long product lifetime and the highest safety standards. RCT basic is suitable fo...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IKA
Opis: RET control-visc safety magnetic stirrers with heating and integrated balance which are suitable for unsupervised operation. Clear, multilingual TFT d...
Producent: IKA
Opis: Magnetic hotplate stirrers with stainless steel heating plate, white units have an enamelled plate. All models are easy to operate and have adjustable...
Producent: IKA
Opis: Compact stirrers with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills and enables easy reading and adjust...
Numer katalogowy: (IKAA20002694)
Producent: IKA
Opis: The C-MAG HS 7 magnetic stirrer has a chemically resistant ceramic square top, it offers precise temperature control. Units can stir up to 20 L (H₂O) ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom