Drukuj
VWR® VHP-C, Płyty grzejne
Dostawca: VWR
VWR®
453-0057EA 2770 PLN
453-0057 453-0056 453-0054 453-0053 453-0051 453-0050
VWR® VHP-C, Płyty grzejne
Urządzenia grzewcze Płyty grzejne
Kompaktowe płyty grzejne, z odporną chemicznie ceramiczną płytą. Podwyższony panel minimalizuje kontakt z odczynnikami i pozawala na łatwy odczyt i regulację temperatury. Posiadają cyfrowy wyświetlacz pokazujący kody błędu i wskaźnik gorącej powierzchni, w celu ostrzeżenia użytkownika.
  • VHP-C7 może być stosowane z termometrem konktaktowym VT-5 (442-0573), co umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury
  • Urządzenie automatycznie wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 550 °C
  • Mikroprocesorowy sterownik pozwala na utrzymanie zadanej temperatury
  • Cyfrowy wyświetlacz zapewnia dokładne i powtarzalne ustawienia temperatur
Klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: IP 21