Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Mieszadła zawieszane
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/17/18989617.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"100"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   KO?CÓWKA MIESZAJ?CA PTFE 650X10MM 1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Mieszadła laboratoryjne idealnie nadające się do prostych zadań mieszania cieczy w ilości do 25 l (VOS 40 digital) lub do zadań intensywnych w il...
Numer katalogowy: (441-0017)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ciche, ekonomiczne mieszadło jest idealne do mieszania próbek laboratoryjnych, nadaje się do mieszania mediów z istotnymi różnicami gęstości. Idealne ...
UOM:  1 * 1 SZT
Wycofano
Producent:  VWR Collection
Opis:   ?OPATKA MIESZAJ?CA PTFE 75X25MM 1 * 1 SZT
Producent:  COWIE
Opis:   PTFE. Blades fit PTFE stirring shaft; hole diameter 6,5 mm, 3,2 mm thick. Inert and non-scratch. The smooth surface prevents contamination and ...
Producent:  COWIE
Opis:   PTFE, with encapsulated steel reinforced drive shaft. Chemically inert. The smooth surface reduces contamination and makes cleaning easier.
Numer katalogowy: (441-2907)
Producent:  IKA
Opis:   Robust, slimline, ergonomic design with digital display.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  IKA
Opis:   Made from stainless steel. Stirrers draw the material to be mixed from the top of the vessel to the bottom. Local shearing forces.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 100
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następny