Drukuj
Mechaniczne mieszadło, RW 20 cyfrowy
Dostawca: IKA
IKAA3593001EA 0 PLN
IKAA3593001 IKAA3593000_D 441-2417 441-2907 441-2908 441-2909
Mechaniczne mieszadło, RW 20 cyfrowy
Mieszadła Mieszadła zawieszane
Robust, slimline, ergonomic design with digital display.
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 to 2000 min-1
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Dodatkowe informacje: Supplied with chuck key and extension arm. Accessories must be ordered separately.