Drukuj
Mieszadło mechaniczne, RZR 1
Dostawca: Heidolph
441-1101EA 0 PLN
441-1101 441-0061 441-1115
Mieszadło mechaniczne, RZR 1
Mieszadła Mieszadła zawieszane
Mieszadło mechaniczne do standardowych aplikacji. Urządzenie ma duże pokrętła sterujące oraz analogowe ustawianie prędkości. Mieszadło wyposażone jest w uchwyt do 8 mm średnicy.
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem samo resetujące
  • Dwa zakresy prędkości do uniwersalnego zastosowania od 35 do 2200 min-₁
  • Uchwyt może zostać przedłużony w celu umożliwienia regulacji zmiennej głębokości
Certyfikaty: Klasa ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP20
Dodatkowe informacje: Informacje dla zamawiającego: Dostarczane wraz z kluczem i ramieniem przedłużającym