Drukuj
VWR®, Stoper analogowy
Dostawca: VWR
VWR®
609-0132EA 572 PLN
609-0132
VWR®, Stoper analogowy
Minutniki Stopery analogowe
Korona korka z pierścieniem.
  • Osłona z miedzi chromowanej
  • Oddzielny przycisk resetu odmierzanie
  • ¹/₅ sekundowe
  • Liczy do 30 minut
Dodatkowe informacje: Dostarczane z wielojęzycznymi (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim) instrukcjami.