  • Kryteria
    • Na stanie (12)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
digital-stopwatches
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/21/18945121.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Stopery cyfrowe, Wodoodporny, Traceable®, Pojemność czas: 24 h, W górę/w dół liczenia: ↑, Żółty , Szer.xGłęb.xWys.: 54×60×12,7 mm, Alarm: +
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0139)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Elektroniczne stopery mają kalendarz i zegar
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0214)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Quartz-crystal stopwatch with dual display.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0131)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Elektroniczne stopery mają kalendarz i zegar
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0213)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digital stopwatch, Traceable®, Pojemność czas: 10 h, W górę/w dół liczenia: ↕, Dokładność: ±0,001 %, Czarny/niebieski, Szer.xGłęb.xWys.: 54×19×66,7 mm, Alarm: +, Pamięć: +
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0211)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digital stopwatch, Jumbo digits, Traceable®, W górę/w dół liczenia: ↑, Dokładność: ±0,001 %, Szary, Szer.xGłęb.xWys.: 76,2×12,7×63,5 mm, Alarm: +, Pamięć: -
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0215)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digital stopwatch with shock-proof ABS plastic casing.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0212)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Quartz-crystal stopwatch with large LCD digits.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 21
  1  2  3  Następny