Drukuj
VWR®, Minutnik mechaniczny
Dostawca: VWR
VWR®
609-0127EA 60.5 PLN
609-0127
VWR®, Minutnik mechaniczny
Minutniki Minutniki mechaniczne
This dial timer has a timing capacity of 60 minutes.
  • Alarm
  • Wyraźna czerwona strzałka