  • Kryteria
    • Na stanie (39)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
digital-timers
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/23/18945123.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (609-0128)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Single channel electronic timer with memory and certificate of calibration.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0206)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Designed with ten buttons, this timer allows direct input for faster programming of desired time. It consists of different mounting options such as la...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digital timer clock, one channel, Traceable®, Pojemność czas: 24 h, W górę/w dół liczenia: ↕, Dokładność: ±0,01 %, Biały/niebieski, Szer.xGłęb.xWys.: 70×14×51 mm, Alarm: +, Pamięć: +
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0129)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Zegar cyfrowy, Jeden kanał, VWR®, Pojemność czas: 100 min, W górę/w dół liczenia: ↕, Dokładność: 3 s, Biały, Alarm: +, Pamięć: +
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0136)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Single channel electronic timer with memory, clock and certificate of calibration.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0181)
Producent:  VWR Collection
Opis:   This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digital timer, Traceable®, Pojemność czas: 100 min, W górę/w dół liczenia: ↓, Dokładność: ±0,01 %, Czarny, Szer.xGłęb.xWys.: 63,5×12,7×63,5 mm, Alarm: +, Pamięć: +
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (609-0190)
Producent:  VWR Collection
Opis:   This single channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a three key operation for ease of use.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 50
  1  2  3  4  5  6  7  Następny