Drukuj
Wyszukano: Titratory
24  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SI Analytics
Opis: The Titronic® 300 is a motor-driven burette for manual titration and and a precise dosing instrument for dispensable liquids, solvents and titrating a...
Producent: SI Analytics
Opis: Titrator, TitroLine® 7800, Z mieszadłem magnetycznym, Wyświetlacz graficzny TFT, 320x240 pikseli, Objętość dozowania: 5/10/20/50 ml, 1× LAN, 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232, Wymiary - szer. x gł. x wys.: 153×296×450 mm, Waga: 2,3 kg (podstawowa jednostka bez mieszadła)
Wyprzedaż
Producent: SI Analytics
Opis: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Producent: SI Analytics
Opis: The Titroline® 7750 is the all-rounder for both potentiometric titration and volumetric KF titration. The titrator combines the features of the potent...
Producent: SI Analytics
Opis: TitroLine® 5000, następca TitroLine® easy, jest bardzo łatwym w użyciu automatycznym titratorem do różnych zastosowań, w tym do zastosowań związanych ...
Producent: SI Analytics
Opis: Te bardzo małe, łatwe w obsłudze urządzenia idealnie nadają się do kulometrycznego oznaczania wody metodą Karla Fischera przy niskiej jej zawartości, ...
Producent: SI Analytics
Opis: TitroLine® 7500 KF is a volumetric generalist for a wide range of uses. Applications include KF volumetry, dead-stop titrations (SO₂, bromine number),...
Producent: SI Analytics
Opis: TitroLine® 7000 automatic titrators are used in the laboratories of water supply companies, wastewater treatment plants, and the food and chemical ind...
Numer katalogowy: (661-0246)
Producent: Hach
Opis: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SI Analytics
Opis: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Producent: SI Analytics
Opis: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Producent: Hach
Opis: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Numer katalogowy: (661-0210)
Producent: Mettler - Toledo
Opis: This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACH2270900)
Producent: Hach
Opis: This portable titrator enables analyses in the lab, the plant or the field.
j.m.: 1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (661-0241)
Producent: Mettler - Toledo
Opis: This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy to use interface and space saving design, it is the optim...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Mettler - Toledo
Opis: The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom