Drukuj
Wyszukano: Mętnościomierze
17  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: TIR 210 is a compact turbidity meter designed for fast and precise on-site testing.
Producent: Hach
Opis: These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Producent: WTW
Opis: The Turb 355 provide the user with the choice to perform nephelometric measurements at 90° scattered light, either with an infrared or tungsten white ...
Producent: WTW
Opis: The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process ...
Producent: Hach
Opis: Źródła światła wolframowe lub LED, a także sprawdzona optyka sprawiają, że instrumenty te są bardziej niezawodne i zapewniają dokładne i stabilne pomi...
Producent: WTW
Opis: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Numer katalogowy: (HACHLXV3229900001)
Producent: Hach
Opis: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (LOVI194000)
Producent: Lovibond
Opis: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Hach
Opis: Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
Numer katalogowy: (LOVI194300)
Producent: Lovibond
Opis: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: EUTECH
Opis: The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
Producent: Merck
Opis: The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
Numer katalogowy: (707-0005)
Producent: Hach
Opis: The disc is designed to measure water transparency in situ via the semi-quantitative method.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIOAQ4500)
Producent: Thermo Orion
Opis: The ORION AQUAfast AQ4500 can provide the nephelometric and ratiometric principles of turbity measurement.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIOAQ3010)
Producent: Thermo Orion
Opis: The Orion AQUAfast AQ3010 is based on the nephelometric principle with 90° detection.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (720-2686)
Producent: LABONORD
Opis: Measurement device of cell concentration as part of the process for liquid-based cytology for screening of cervical cancer as an alternative to the co...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom