Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Transiluminatory
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/38/18989938.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   All VWR® transilluminators slide out for easy access and provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable ...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Transiluminatory ze światłem niebieskim często stosowane są jako alternatywa transiluminatorów UV, gdy użytkownik chce korzystać z "bezpiecznych barwn...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Transilluminator accessory, UV
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  CONSORT
Opis:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Producent:  SYNOPTICS
Opis:   UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
Numer katalogowy: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Producent:  SYNOPTICS
Opis:   Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  SYNOPTICS
Opis:   Transilluminator, UV, Syngene, GX-2020LM-E, Długość fali (nm): 302/365, Filter størrelse (mm): 200×200
Producent:  SYNOPTICS
Opis:   Transilluminator, UV, Syngene, GE-2020M-E, Długość fali (nm): 302, Filter størrelse (mm): 200×200
j.m.:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 18
  1  2  3  Następny