Drukuj
Wyszukano: Membranowe pompy próżniowe
62  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Pompy próżniowe VCP 80 i VCP 130 mogą być stosowane jako ekonomiczne źródło podciśnienia w zastosowaniach, w których nie jest wymagana odporność na ko...
Numer katalogowy: (181-0071)
Producent: VWR Collection
Opis: Podwójna głowica, pracująca na sucho pompa membranowa do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych. Tłoczy, spręża i opróżnia bez wpływu na media,...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-0310)
Producent: VWR Collection
Opis: The VP 220 is ideal for rotary evaporators providing the powerful vacuum needed for demanding evaporations without the use of oil pumps. VP 220 has bu...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-0094)
Producent: VWR Collection
Opis: Dwugłowicowa pompa membranowa ze zintegrowanym systemem osuszania. Pompa ta ma zastosowanie, gdy wymagane jest osiągniecie pełnej próżni i wypompowani...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-0067)
Producent: VWR Collection
Opis: Single head, dry running diaphragm pump for a wide range of laboratory applications. It pumps, compresses and evacuates without affecting media, i....
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-0311)
Producent: VWR Collection
Opis: System odzyskiwania rozpuszczalnika VP 10 Autovac zmniejsza emisje i jest przyjazny dla środowiska System pomp zapewnia optymalne, bezproblemowe usuwa...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KNF
Opis: Single- or dual-headed, dry running diaphragm pumps for a wide variety of applications in laboratories. They transfer and evacuate without affecting t...
Producent: KNF
Opis: Vacuum Diaphragm Pump, Membrany: PTFE-coated, Przepływ: 34 l/min, Model: N 840.3 FT.18, Klasa ochrony: IP 44, Wymiary - szer. x gł. x wys.: 166×341×226 mm, Waga: 12,6 kg
Producent: KNF
Opis: Systemy próżniowe LABOXACT® są idealne dla kontroli próżni w procesie odparowywania w wyparkach obrotowych. Opatentowany układ zamknięty umożliwia łag...
Numer katalogowy: (181-3320)
Producent: KNF
Opis: Pompy jedno- lub dwu-głowicowe, odporne chemicznie, pracujące na sucho, bezolejowe dla szerokiej gamy zastosowań w laboratoriach. Służą do usuwania i ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: It is a single-head membrane vacuum pump which is widely used in research laboratories and industrial applications.
Producent: KNF
Opis: Systemy modułowe SC są wyposażone w odporne chemicznie pompy membranowe. Systemy próżniowe mogą być stosowane w szerokim zakresie zadań laboratoryjnyc...
Producent: KNF
Opis: Chemically resistant, oil-free diaphragm vacuum pump featuring PTFE heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves. An integrated self-drying system pr...
Numer katalogowy: (189-0033)
Producent: KNF
Opis: Vacuum Pump System SC 920 G is speed regulated.
Application: Rotary evaporation, distillation.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KNFAN938.50KT.18)
Producent: KNF
Opis: This diaphragm pumps is double-head, dry-running devices used in a wide range of laboratory applications.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-0570)
Producent: KNF
Opis: The robust diaphragm vacuum pump N920G is extremely quiet.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom