Drukuj
Wyszukano: Mierniki próżniowe
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: In-line gauge protector, gauge style: stainless steel case and movement, fill fluid: DI water plus 10% IPA, pressure range: 0-60 PSIG, port connection: 1/2" Flaretek® flared tube
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: VACUU·VIEW vacuum gauge are chemically resistant ceramic diaphragm sensor for measurement in the rough vacuum range and it provides gas-independent pr...
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Numer katalogowy: (181-0624)
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: The DVR 2pro is a fully electronic, versatile vacuum gauge for the measuring range from atmospheric pressure to 1 mbar.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: The DCP 3000 is an outstanding vacuum gauge with large illuminated display. The brand new VSP 3000 vacuum sensor is based on thermal conductivity (Pir...
Numer katalogowy: (181-1031)
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-...
j.m.: 1 * 1 SZT
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Numer katalogowy: (NEUB2283-10-1000)
Producent: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: It is complete with adapter on core NS 29/32 and suitable for work in the rough vacuum range.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-9915)
Producent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Simple brass vacuum/pressure gauge for inclusion in vacuum lines to give coarse vacuum/pressure indication.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom