Drukuj
Wyszukano: Zawory próżniowe
15  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: The VACUU.LAN local vacuum network connects several workstations to one vacuum pump. The various modules make it possible to connect almost all popula...
Producent: Welch by Gardner Denver
Opis: These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Producent: Welch by Gardner Denver
Opis: These ball check valves have a PTFE hollow ball and viton seals.
Producent: Welch by Gardner Denver
Opis: These high vacuum angle valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: Valves of the VK series are sturdy isolation devices for the rough and fine vacuum range. The VKE series uses stainless steel for the metal parts and ...
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: VM series valves are hand operated diaphragm valves. They are used as isolation valves, air-admittance valves or manual-control valves.
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: Gas inlet valves are small hand operated valves for admitting gases into a vacuum system.
Producent: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: These straight-through valves with electromagnetic (solenoid) drive are used for operating cycles with short intervals and it is often used as vacuum ...
Producent: Welch by Gardner Denver
Opis: These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
Producent: Welch by Gardner Denver
Opis: These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Numer katalogowy: (229-7485)
Producent: SEMADENI
Opis: Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (229-7490)
Producent: SEMADENI
Opis: Housing and ball made of PP, ball seal made of PTFE. These ball valves has a easy running, strong industrial design.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom