Drukuj
Wyszukano: Pompki wodne
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Water jet pump in nickel-plated brass.
Numer katalogowy: (BURK9668-0200)
Producent: BÜRKLE
Opis: This water jet pump is used for withdrawing liquids and gases, and for creating a vacuum. It is made from PP, PTFE, FKM.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-0501)
Producent: KARTELL
Opis: W celu wytworzenia podciśnienia i odprowadzania cieczy i pary (miejsce wychwytu albo pułapka ochładzająca muszą być umocowane powyżej). Szczególnie si...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-9100)
Producent: Brand
Opis: Water jet pump, made from grey PP for generating a vacuum and evacuating liquids and vapours (a catchpot or cooling trap may have to be fitted upstrea...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Water jet pumps made of brass and nickel-plated.
Numer katalogowy: (181-9205)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Water jet pumps made of borosilicate glass with or without non-return valve.
Numer katalogowy: (SART16611)
Producent: Sartorius
Opis: The Microsart® e.jet vacuum laboratory pump is designed to create sufficient vacuum for filtration and unlike traditional vacuum pumps, it allows simu...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KLS Martin Group
Opis: Water jet pistol available individually or with a complete set.
Numer katalogowy: (181-9401)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Friedrichs-Antlinger pompka wadna, Materiał: Szkło borokrzemowe DURAN®, ciśnienie końcowe: 16 mbar
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SCOT292500101)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Pompka wodna, z zaworem zwrotnym, z przyłączem do węża i adapterami 1/2", 3/4", Materiał: PP
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (AZLOPWD003)
Producent: SciLabware
Opis: Water jet pump suitable for most laboratory water pressures with integrated non-return valve that increases safety and a detachable vacuum connection ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom