Drukuj
Pompka wodna wg. Friedrichs-Antlinger'a
Dostawca: Lenz
181-9401EA 466 PLN
181-9401
Pompka wodna wg. Friedrichs-Antlinger'a
Pompy Pompki wodne
Szkło Duran®. Ze spiralą i oliwką do węża.
  • zużycie wody 10 l/min przy ciśnieniu wody 4 bary
  • prędkość 400 ml/s przy ciśnieniu 4 bary
  • ciśnienie końcowe 16 mbar przy ciśnieniu wody 4 bary