Drukuj
Wyszukano: Łaźnie
76  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"76"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Łaźnie wodne z liniowym wytrząsaniem, zbiornikiem ze stali nierdzewnej i prostym, 3-przyciskowym, intuicyjnym interfejsem. Szybkie i łatwe w montażu t...
Producent: VWR Collection
Opis: Wanny ze stali nierdzewnej z przyjaznym dla użytkownika regulatorem temperatury MX z trzema przyciskami sterowania i monitami wyświetlanymi na ekranie...
Producent: VWR Collection
Opis: Łaźnie wodne bez mieszania z dwuścienną obudową ze stali nierdzewnej (wewnętrzna) i z powlekanej blachy stalowej (zewnętrzna). Aż do 4 żeli Wszystkie ...
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonane ze stali nierdzewnej lub z poliwęglanu. Idealnie nadaje się do użytku z termostatami zanurzeniowymi VWR®. Do stosowania tam, gdzie korzystna ...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (462-0214)
Producent: VWR Collection
Opis: Łaźnia wodna ze stali nierdzewnej z przyjaznym dla użytkownika sterownikiem temperatury MX, wyposażonym w 3 przyciski oraz wyświetlacz LCD.Specjalnie ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Przezroczyste wanny z poliwęglanu zapewniają widoczność próbek, urządzenia wyposażone są w przyjazny dla użytkownika regulator temperatury MX z trzema...
Numer katalogowy: (720-2423)
Producent: VWR Collection
Opis: The reliable W20 histology water bath is ideal for removing wrinkles and distortions in paraffin wax sections which are created during sectioning. The...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Producent: SI Analytics
Opis: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Producent: JULABO GmbH
Opis: Unstirred water bath, CORIO™, B13, Stal nierdzewna, Pojemność: 9 - 13 L, Zakres temperatury pracy: ≤150 °C, Łaźnia Szer.×Głęb.×Wys.: 300×320×150 mm, Szer.xGłęb.xWys.: 370×400×200 mm
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Producent: JULABO GmbH
Opis: Unstirred water bath, CORIO™, BT27, Pojemność: 20 - 27 L, Zakres temperatury pracy: ≤100 °C, Łaźnia Szer.×Głęb.×Wys.: 300×350×200 mm
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Premium baths which are constructed from corrosion resistant stainless steel for durability in demanding environments. Available in five sizes: 5, 12,...
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 26 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Producent: JULABO GmbH
Opis: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom