Drukuj
Kulki do łaźni wodnych przeciw parowaniu
Dostawca: Grant
462-8239EA 625 PLN
462-8239
Kulki do łaźni wodnych przeciw parowaniu
Kulki Kulki z tworzywa sztucznego
Lightweight, economic PP spheres which form a blanket on the liquid surface. Spheres have 20 mm Ø, 275 spheres cover approximately 1000 cm².
  • Reduce heat loss by 77%, and evaporation by 87%
  • Insulate like a solid, and still allow instant access to the liquid in the bath