Drukuj
Wyszukano: Łaźnie grzewcze
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Boiling baths are designed for continuous operation with water above 90 °C. They have a stainless steel tank in an outer case and analogue control by ...
Producent: LAUDA
Opis: Vaporisation water baths which are ideal for gentle steaming work. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Producent: GESTIGKEIT HARRY
Opis: Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or ...
Producent: GESTIGKEIT HARRY
Opis: Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Producent: SELECTA
Opis: Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corr...
Producent: NICKEL ELECTRO
Opis: Boiling bath, NE1B-28, Stal nierdzewna, Pojemność: 28 L, 1500 W, Szer.xGłęb.xWys.: 538×332×290 mm, Waga: 12,5 kg
Numer katalogowy: (HECH43180010)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom